Merck
28217
Sigma-Aldrich
DL-β-Homophenylalanin
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(±)-3-Amino-4-phenyl-buttersäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
Beilstein:
2938025
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC(CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9(7-10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
InChIKey
OFVBLKINTLPEGH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)