Merck
159492
Sigma-Aldrich
DL-β-Phenylalanin
98%
Synonym(e):
β-Aminohydrozimtsäure, DL-β-Homophenylglycin, DL-3-Amino-3-phenyl-propionsäure, ±-3-Amino-3-phenyl-propionsäure
Größe auswählen
5 G
CHF 81.90
CHF 81.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 81.90
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(NH2)CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 81.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChIKey
UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)