Wichtige Dokumente
278238
4-Brom-3-methyl-1H-pyrazol
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 0.25 g/5mL, clear, colorless to yellow
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1n[nH]cc1Br
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-3-4(5)2-6-7-3/h2H,1H3,(H,6,7)
InChIKey
IXQPRETWBGVNPJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole may be used in chemical synthesis.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?