277398
O-Isopropylxanthinsäure Kaliumsalz
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
264 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(C)OC(=S)S[K]
InChI
1S/C4H8OS2.K/c1-3(2)5-4(6)7;/h3H,1-2H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChIKey
ZMWBGRXFDPJFGC-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable