Wichtige Dokumente
472611
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
2-[(Bromomagnesio)methyl]-1,3-dioxolane, Bromo(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)magnesium
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65-67 °C
Dichte
0.938 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
Br[Mg]CC1OCCO1
InChI
1S/C4H7O2.BrH.Mg/c1-4-5-2-3-6-4;;/h4H,1-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
ZDNTZRAFJZERSL-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- 3-[11C]-Propionaldehyde, a key intermediate for the synthesis of radiolabeled compound [11C]SN-38, wherein SN-38 is 7-ethyl-10-hydroxy camptothecin.[1]
- 1-[(S)-2,2-Dimethyl-(1,3)-dioxolan-4-yl]-4-(1,3-dioxolan2-yl)-2-ol by reacting with D-glyceraldehyde, which is further used to synthesize unsaturated nucleosides.[2]
- A bicyclo carboxylate intermediate, which is employed in the total synthesis of spirovibsanin A.[3]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?