Merck
262676
Sigma-Aldrich
Dichlor-bis(triphenylphosphin)cobalt(II)
98%
Synonym(e):
Bis(triphenylphosphine)cobalt dichloride
Größe auswählen
5 G
CHF 146.00
CHF 146.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 146.00
About This Item
Lineare Formel:
[(C6H5)3P]2CoCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
654.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 146.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
236 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Co]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Co/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
OPRPFIIIFJLFCE-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
  • Catalyst in three-component coupling reactions
  • Catalyst for Epoxidation reactions
  • Catalyst in Hydrovinylation of Styrene
  • Catalyst in cross-coupling reactions
  • Catalyst for dimerization reactions
  • Catalyst in oxidation reactions
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1