Merck
276685
Sigma-Aldrich
Methacrylsäureanhydrid
contains 2,000 ppm topanol A as inhibitor, ≥98%
Synonym(e):
Methacrylic acid anhydride
Größe auswählen
100 ML
CHF 69.10
500 ML
CHF 91.20
CHF 69.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 69.10
500 ML
CHF 91.20
About This Item
Lineare Formel:
[H2C=C(CH3)CO]2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.16
Beilstein:
1761982
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 69.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Enthält
2,000 ppm topanol A as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
87 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C(=O)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H10O3/c1-5(2)7(9)11-8(10)6(3)4/h1,3H2,2,4H3
InChIKey
DCUFMVPCXCSVNP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methacrylanhydrid ist eine organische Verbindung, die aus Methacrylsäure gewonnen wird und zur Klasse der Acrylsäuren gehört. Es wird hauptsächlich als Monomer bei der Produktion von Polymeren eingesetzt, insbesondere von Poly(methacrylsäure) und ihren Copolymeren. Diese Polymere finden aufgrund ihrer ausgezeichneten chemischen und thermischen Stabilität Anwendungen in einer Vielzahl von Bereichen, einschließlich bio-erneuerbaren Harzen, pH-sensitiven Hydrogelen, Duroplasten, Beschichtungen, Klebstoffen und Kunststoffen. Bei der Polymerisation von Methacrylanhydrid wird am häufigsten Topanol A als Inhibitor eingesetzt. Topanol A wird üblicherweise in kleinen Mengen (2.000 ppm) zugegeben, um unerwünschte Nebenreaktionen während der Polymerisation zu verhindern und so eine kontrollierte und qualitativ hochwertige Polymerbildung zu gewährleisten.
Anwendung
Methacrylsäureanhydrid kann als Ausgangsmaterial für die Synthese von Folgendem verwendet werden:
  • pH-sensitive methacrylierte Chondroitinsulfat-Hydrogele durch Copolymerisierungsreaktion. Diese Hydrogele können in Arzneimittelabgabesystemen verwendet werden.
  • Lignin-basierte Duroplaste mit hoher Leistung.
  • Gelpolymer-Elektrolyt, der dann in die Kathode integriert wird, um Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien herzustellen.
Methacrylsäureanhydrid kann auch als Vorstufe für die Synthese von bio-erneuerbaren Harzen für Verbundmaterialanwendungen eingesetzt werden. Es kann zum Beispiel zum Herstellen von Sojabohnenöl und einem Harzsystem auf Basis von Eugenol eingesetzt werden. Dieses Harz verfügt über eine hohe thermische Stabilität und gute mechanische Eigenschaften, wodurch es sich als geeignete Matrix für den Pultrusionsprozess eignet.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cyclopolymerization. IV. Structure of polymethacrylic anhydride and kinetics of polymerization of methacrylic anhydride.
Smets G, et al.
Journal of Polymer Science: Part A, General Papers, 2(11), 4825-4834 (1964)
A I Van Den Bulcke et al.
Biomacromolecules, 1(1), 31-38 (2001-11-17)
Dynamic shear oscillation measurements at small strain were used to characterize the viscoelastic properties and related differences in the molecular structure of hydrogels based on gelatin methacrylamide. Gelatin was derivatized with methacrylamide side groups and was subsequently cross-linked by radical
Kunyu Zhang et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109835-109835 (2019-07-28)
Hydrogels are promising soft materials for the delivery of therapeutic cells and cargo molecules. Inspired by mussel adhesion chemistry, hydrogels based on catechol (Cat)-modified polysaccharides have been developed to enhance hydrogel-tissue interactions. However, due to the inevitable side reactions such
G Bahcecioglu et al.
Biomaterials, 218, 119361-119361 (2019-07-25)
A PCL/hydrogel construct that would mimic the structural organization, biochemistry and anatomy of meniscus was engineered. The compressive (380 ± 40 kPa) and tensile modulus (18.2 ± 0.9 MPa) of the PCL scaffolds were increased significantly when constructs were printed with a shifted design and circumferential
Notes-Acrylic and Methacrylic Anhydrides.
Brotherton T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26(4), 1283-1284 (1961)
Artikel
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf