Merck
155721
Sigma-Aldrich
Methacrylsäure
contains 250 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Synonym(e):
2-Methacrylsäure, 2-Methylpropensäure
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(CH3)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.09
Beilstein:
1719937
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
pH-Wert:
2.0-2.2 (20 °C, 100 g/L)
Dampfdichte
>3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
752 °F
Enthält
250 ppm MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
pH-Wert
2.0-2.2 (20 °C, 100 g/L)
bp
163 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
12-16 °C (lit.)
Dichte
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=C(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)
InChIKey
CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methacrylsäure (MAA) ist eine organische Verbindung und farblose, viskose Flüssigkeit. Es handelt sich um einen monofunktionalen Methacrylat-Monomer. Die Säure ist löslich in warmem Wasser und kann mit den meisten organischen Lösungsmitteln gemischt werden. MAA diente als Ausgangsmaterial für die Produktion ihrer Ester, insbesondere Methylmethacrylat und Poly-Methylmethacrylat (PMMA).
Anwendung
MAA wird verwendet für die Synthetisierung von Poly(methacrylsäure)-g-poly(ε-Caprolacton)-Copolymeren, von Polymermischungen mit PMMA und von Hydroxyethylmethacrylat (HEMA)-MAA-Hydrogelen.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer
(RAFT) Polymerization
Moad G, et al.
Material Matters, 5(1) (2010)
Synthesis of graft copolymers of poly(methacrylic acid)-g-poly(?-caprolactone) by coupling ROP and RAFT polymerizations
Kiehl J, et al.
Polymer, 53(3), 694-700 (2012)
Thomas J Dursch et al.
Biomaterials, 35(2), 620-629 (2013-10-24)
Two-photon confocal microscopy and back extraction with UV/Vis-absorption spectrophotometry quantify equilibrium partition coefficients, k, for six prototypical drugs in five soft-contact-lens-material hydrogels over a range of water contents from 40 to 92%. Partition coefficients were obtained for acetazolamide, caffeine, hydrocortisone
Josué A Torres-Ávalos et al.
Polymers, 13(4) (2021-03-07)
Design of a smart drug delivery system is a topic of current interest. Under this perspective, polymer nanocomposites (PNs) of butyl acrylate (BA), methacrylic acid (MAA), and functionalized carbon nanotubes (CNTsf) were synthesized by in situ emulsion polymerization (IEP). Carbon
Alexandra Muñoz-Bonilla et al.
Polymers, 12(12) (2020-12-03)
Several hydrogels based on 2-hydroxyethyl methacrylate and a methacrylic monomer containing a thiazole group in its lateral chain have been prepared by thermal polymerization at 60 °C in water solution varying the chemical composition of the gels. The posterior quaternization
Artikel
RAFT polymerization offers living characteristics to radical polymerization, contributing versatility to reversible deactivation radical polymerization methods.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.