Merck
276146
Sigma-Aldrich
Trihexylsilan
95%
Synonym(e):
NSC 139856
Größe auswählen
25 G
CHF 261.00
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 261.00
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)5]3SiH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.60
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Brechungsindex
n20/D 1.448 (lit.)
bp
160.5-161 °C (lit.)
Dichte
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCC[SiH](CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H40Si/c1-4-7-10-13-16-19(17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h19H,4-18H2,1-3H3
InChIKey
IBNSYFQZHBBNLR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Enantioselective Si-H insertion
  • Regio- and stereoselective oxidation into silanols
  • Asymmetric carbenoid insertion of diazoacetates into the silicon-hydrogen bond
  • Hydrosilylation of carbon dioxide
Catalyst for hydrodefluorination leading to the synthesis of hydrocarbons
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)