149381
2,6-Diethylanilin
98%
Synonym(e):
2-Amino-1,3-diethyl-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.02 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
Dichte
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1cccc(CC)c1N
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3
InChIKey
FOYHNROGBXVLLX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - closed cup