269522
4-Butyl-N-(4-ethoxybenzyliden)-anilin
98%
Synonym(e):
4-Butyl-N-(4-ethoxybenzyliden)-anilin, EBBA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid crystal
mp (Schmelzpunkt)
38-44 °C (lit.)
SMILES String
CCCCc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(OCC)cc2
InChI
1S/C19H23NO/c1-3-5-6-16-7-11-18(12-8-16)20-15-17-9-13-19(14-10-17)21-4-2/h7-15H,3-6H2,1-2H3/b20-15+
InChIKey
DBOAVDSSZWDGTH-HMMYKYKNSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup