Merck
268127
Sigma-Aldrich
Diethylphosphonessigsäure
95%
Synonym(e):
(Diethoxyphosphinyl)acetic acid, Diethyl carboxymethylphosphonate, NSC 272281
Größe auswählen
5 ML
CHF 42.60
25 ML
CHF 102.00
CHF 42.60
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 42.60
25 ML
CHF 102.00
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5O)2P(O)CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 42.60
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
150 °C/0.05 mmHg (lit.)
Dichte
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phosphonate
SMILES String
CCOP(=O)(CC(O)=O)OCC
InChI
1S/C6H13O5P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H,7,8)
InChIKey
DVQMPWOLBFKUMM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Used to make phosphonoester intermediates for intramolecular HEW reactions.[1][2]
Acts as a nucleophile for nucleophilic addition reactions for synthesis of allene epoxides
Reactant for:
  • Stereoselectivity studies of the Staudinger reaction
  • Enantioselective formation of diols via epoxidation and hydration reactions
  • Horner-Wadsworth-Emmons reactions
  • Remote chelation controlled Ireland-Claisen rearrangement
  • Ugi-Dieckmann reactions for synthesis of tetramic acid derivatives
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the American Chemical Society, 113, 3850-3850 (1991)
Tetrahedron Asymmetry, 1, 137-137 (1990)