Merck
P56801
Sigma-Aldrich
3,5-Pyrazoldicarboxylsäure Monohydrat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4N2O4 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.11
Beilstein:
147821
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
292-295 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.OC(=O)c1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-4(9)2-1-3(5(10)11)7-6-2;/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11);1H2
InChIKey
GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)