Merck
26475
Sigma-Aldrich
Chlorthioameisensäure-O-4-tolylester
≥97.0%
Synonym(e):
O-(p-Tolyl)-chlorthionformiat
Größe auswählen
10 ML
CHF 163.00
CHF 163.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
CHF 163.00
About This Item
Lineare Formel:
ClC(S)OC6H4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.66
Beilstein:
1448986
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 163.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.0%
Brechungsindex
n20/D 1.573 (lit.)
n20/D 1.573
bp
245 °C (lit.)
50 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(OC(Cl)=S)cc1
InChI
1S/C8H7ClOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10-8(9)11/h2-5H,1H3
InChIKey
UNCAXIZUVRKBMN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
O-(p-Tolyl) chlorothionoformate has been used in the synthesis of:
  • α-L-2′-deoxythreofuranosyl nucleoside analogs[1]
  • alkenes from hindered alcohols[2][3][4]
Sonstige Hinweise
Synthesis of alkenes from hindered alcohols[2][3][4]
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kiran S Toti et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(9), 3704-3713 (2011-06-15)
The synthesis of a series of α-L-2'-deoxythreofuranosyl nucleosides featuring the nucleobases A, T, C and U is described in seven steps from 1,2-O-isopropyledene-α-L-threose, involving a Vorbrüggen coupling and a Barton-McCombie deoxygenation protocol as the key steps. All analogues, including a
H. Gerlach et al.
Helvetica Chimica Acta, 55, 2277-2277 (1972)
A.P. Neary et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1090-1090 (1989)
H. Gerlach et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1215-1215 (1972)