Wichtige Dokumente
167525
Phenylchlorformiat
99%
Synonym(e):
Phenyl-chlorformiat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.22 psi ( 20 °C)
1.67 psi ( 55 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.511 (lit.)
bp
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
phenoxy
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?