Wichtige Dokumente
234524
Chlorthioameisensäure-O-phenylester
99%
Synonym(e):
Phenyl thionochloroformate
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.581 (lit.)
bp
81-83 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
phenoxy
SMILES String
ClC(=S)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClOS/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
KOSYAAIZOGNATQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?