Wichtige Dokumente
219835
2-Hydroxy-3-methylbuttersäure
99%
Synonym(e):
2-Hydroxyisovaleriansäure
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
86-87 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
CC(C)C(O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)
InChIKey
NGEWQZIDQIYUNV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?