Merck
375942
Sigma-Aldrich
Diisopropylsilyl-bis(trifluormethansulfonat)
96%
Synonym(e):
Trifluormethansulfonsäure-diisopropylsilylenester
About This Item
Lineare Formel:
(CF3SO3)2Si[CH(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.40
Beilstein:
3567500
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.382 (lit.)
bp
85-86 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
triflate
SMILES String
CC(C)[Si](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)C(C)C
InChI
1S/C8H14F6O6S2Si/c1-5(2)23(6(3)4,19-21(15,16)7(9,10)11)20-22(17,18)8(12,13)14/h5-6H,1-4H3
InChIKey
BHZPNBNSRVSTBW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)