Merck
287660
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyldichlorsilan
98%
Synonym(e):
DTBSCl2
Größe auswählen
5 G
CHF 211.00
25 G
CHF 736.00
CHF 211.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 211.00
25 G
CHF 736.00
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3C]2SiCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.22
Beilstein:
1739236
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 211.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.457 (lit.)
bp
190 °C/729 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15 °C (lit.)
Dichte
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18Cl2Si/c1-7(2,3)11(9,10)8(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
PDYPRPVKBUOHDH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagenz zur Herstellung von Siliranen[1] und zum Schutz von Diolen.[2]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis, 137-137 (1991)
Journal of the American Chemical Society, 115, 4514-4514 (1993)