Merck
259780
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylstyrol
95%, contains <0.05% tert-butylcatechol as inhibitor
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3C6H2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Enthält
<0.05% tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.532 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
Dichte
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(C)c(C=C)c(C)c1
InChI
1S/C11H14/c1-5-11-9(3)6-8(2)7-10(11)4/h5-7H,1H2,2-4H3
InChIKey
PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)