69180
2-Methyl-styrol
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
2-Vinyl-toluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.543
bp
169-171 °C
Dichte
0.914 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h3-7H,1H2,2H3
InChIKey
NVZWEEGUWXZOKI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup