Merck
25649
Sigma-Aldrich
2,2,5,7,8-Pentamethyl-chroman-6-sulfonylchlorid
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
3,4-Dihydro-2,2,5,7,8-pentamethyl-2H-1-benzopyran-6-sulfonylchlorid, Pmc-Cl
Größe auswählen
1 G
CHF 336.00
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 336.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19ClO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.82
Beilstein:
4488701
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
77-82 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cc1c(C)c(c(C)c2CCC(C)(C)Oc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H19ClO3S/c1-8-9(2)13(19(15,16)17)10(3)11-6-7-14(4,5)18-12(8)11/h6-7H2,1-5H3
InChIKey
UXUOVYKDMGFUDU-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Reagent to introduce the acid labile arginine side-chain protection Pmc[1]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R. Ramage et al.
Tetrahedron, 47, 6353-6353 (1991)