Wichtige Dokumente
255386
3-Brombiphenyl
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.639 (lit.)
bp
103-104 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
phenyl
SMILES String
Brc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9Br/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
InChIKey
USYQKCQEVBFJRP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?