Wichtige Dokumente
253928
1-Brom-4-tert-butylbenzol
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.533 (lit.)
bp
80-81 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13-16 °C (lit.)
Dichte
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H13Br/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7H,1-3H3
InChIKey
XHCAGOVGSDHHNP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F
Flammpunkt (°C)
97 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?