Wichtige Dokumente
8.18582
Sigma-Aldrich
N-Formylmorpholine
for synthesis
Synonym(e):
4-Morpholincarboxaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
EG-Index-Nummer:
224-518-3
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
0.03 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
345 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
>7360 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.2-8.2 % (v/v)
pH-Wert
10 (20 °C, 250 g/L in H2O)
bp
240 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
23 °C
Übergangstemp.
flash point 118 °C (DIN 51758)
Dichte
1.14 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N1(CCOCC1)C=O
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
InChIKey
LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.149 - 1.151
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
118 °C - DIN 51758