Merck
247170
Sigma-Aldrich
5-Fluor-2-hydroxyacetophenon
98%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(OH)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
bp
65-66 °C/8 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
CC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChIKey
KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
5′-Fluoro-2′-hydroxyacetophenone has been used in the preparation of:
  • 1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)-3-hydroxy-5-phenyl-2,4-pentadien-1-one
  • 3-hydroxy and 3-methoxyflavones
  • 3-hydroxy and 3-methoxy 2-styrylchromones
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and anti-rhinovirus properties of fluoro-substituted flavonoids.
Conti C, et al.
Antiviral Chem. Chemother., 16(4), 267-276 (2005)