Merck
646393
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-5′-Nitroacetophenon
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 23.50
10 G
CHF 194.00
CHF 23.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 23.50
10 G
CHF 194.00
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H3(OH)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 23.50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
nitro
SMILES String
CC(=O)c1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5(10)7-4-6(9(12)13)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChIKey
LNCBPUWMGYOISS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)