Merck
244988
Sigma-Aldrich
Bis-(1,5-cyclooctadien)-nickel(0)
Synonym(e):
Bis(cyclooctadien)nickel, Ni(COD)2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.06
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Parameter
temperature sensitive
mp (Schmelzpunkt)
60 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Ni].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.Ni/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;/b2*2-1-,8-7-;
InChIKey
JRTIUDXYIUKIIE-KZUMESAESA-N
Anwendung
Er wird zur Katalyse der Addition von Allylphenylsulfid an Alkinen eingesetzt, wodurch 1,4-Diene entstehen. Die Reaktion mit terminalen Acetylenen weist hohe Ergiebigkeit und hohe Selektivität auf. Verschiedene funktionelle Gruppen werden toleriert.[1]
Katalysator für die Cycloaddition von 1,3-Dienen.[2]
Reaktant für:
  • Oxidative Additionsreaktionen
Katalysator für:
  • Asymmetrische α-Arylierung und Heteroarylierung von Ketonen mit Chlorarenen
  • Kreuzkupplungsreaktionen
  • Regioselektive und stereoselektive Carboxylierung/Cyclisierung von Allenylaldehyd in einer Kohlenstoffdioxid-Atmosphäre
  • Methylcarboxylierung von Homopropargylalkoholen
  • Stereoselektive borylierende Keton-Dien-Kupplung
  • Cycloaddition von Benzamiden mit internen Alkinen
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joachim Loup et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(6), 1749-1753 (2018-12-06)
Highly enantioselective nickel-catalyzed alkene endo-hydroarylations were accomplished with full selectivity by organometallic C-H activation. The asymmetric assembly of chiral six-membered scaffolds proved viable in the absence of pyrophoric organoaluminum reagents within an unprecedented nickel/JoSPOphos manifold.
Tsung-Han Lin et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(5), 4948-4955 (2017-01-13)
The race for performance of integrated circuits is nowadays facing a downscale limitation. To overpass this nanoscale limit, modern transistors with complex geometries have flourished, allowing higher performance and energy efficiency. Accompanying this breakthrough, challenges toward high-performance devices have emerged
Qiang Gao et al.
Acta biomaterialia, 51, 112-124 (2017-01-31)
Numerous antimicrobial coatings have been developed for biomedical devices/implants, but few can simultaneously fulfill the requirements for antimicrobial and antifouling ability and biocompatibility. In this study, to develop an antimicrobial and antibiofilm surface coating, diblock amphiphilic molecules with antimicrobial and
Journal of the American Chemical Society, 111, 6432-6432 (1989)
Addison N Desnoyer et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(20), 5259-5268 (2019-01-30)
The electronic nature of Ni π-complexes is underexplored even though these complexes have been widely postulated as intermediates in organometallic chemistry. Herein, the geometric and electronic structure of a series of nickel π-complexes, Ni(dtbpe)(X) (dtbpe=1,2-bis(di-tert-butyl)phosphinoethane; X=alkene or carbonyl containing π-ligands)
Artikel
Effective Csp2- and Csp-hybridized coupling reactions established for catalysis, expanding to multi-step Csp3-coupling.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.