Merck
241865
Sigma-Aldrich
Borcarbid
−60-+230 mesh
Synonym(e):
Tetraborkohlenstoff
About This Item
Lineare Formel:
CB4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
55.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Partikelgröße
−60-+230 mesh
Dichte
2.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
B1=BB=C=B1
InChI
1S/CB4/c1-2-4-5-3-1
InChIKey
NOJMLSPGQSYAIT-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)