Merck
GF70614682
Boron carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Synonym(e):
B 626010
Größe auswählen
1 EA
CHF 611.00
CHF 611.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 611.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 611.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 706-146-82
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)