Merck
1.12070
Sigma-Aldrich
Boron
powder
Synonym(e):
Boron
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
B
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
10.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141907
EG-Index-Nummer:
231-151-2
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
700 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
4000 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
2075 °C
Dichte
1.73 g/cm3 at 15 °C
Schüttdichte
200‑300 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[B]
InChI
1S/B
InChIKey
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Ambiphilic boron in 1, 4, 2, 5-diazadiborinine: Examines the unique electronic properties of ambiphilic boron compounds, suggesting potential applications in organic synthesis and materials science (B Wang, Y Li, R Ganguly, H Hirao, R Kinjo, 2016).
  • Metallomimetic chemistry of boron: Discusses boron′s ability to mimic the behaviors of metals in chemical reactions, providing insights into its versatile applications in catalysis and material science (MA Légaré, C Pranckevicius, H Braunschweig, 2019).
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
Mg (Magnesium): ≤ 1.0 %
Korngröße (d50): etwa 2 µm
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5