Merck
GF13726920
Bor
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 98.%
Synonym(e):
B 006012
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’770.00
CHF 1’770.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’770.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
B
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
10.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141907
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 1’770.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 137-269-20
Widerstandsfähigkeit
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Dichte
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[B]
InChI
1S/B
InChIKey
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Bor powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 10 g, purity 95+%
GF55168241
Bor