Merck
Z563102
J-KEM® thermocouple probe
Single-element, thermocouple type, K, diam. × L 1/8 in. × 6 in.
Größe auswählen
1 EA
CHF 107.00
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 107.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.76
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Beschreibung
PTFE-coated
Leistungsmerkmale
thermocouple type K
Hersteller/Markenname
J-Kem
Durchm. × L
1/8 in. × 6 in.
Rechtliche Hinweise
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)