Merck
238694
Sigma-Aldrich
IGEPAL® DM-970
Synonym(e):
Polyoxyethylen, Dinonylphenyl und Nonylphenylether, verzweigt, Polyoxyethylen-(150)-dinonylphenylether
About This Item
Lineare Formel:
(C2H4O)n · C24H42O · C15H24O
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
mp (Schmelzpunkt)
59-61 °C (lit.)
HLB
19
Rechtliche Hinweise
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>500.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 260 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)