Merck
238236
Sigma-Aldrich
o-Phenylendiamin -dihydrochlorid
99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H4(NH2)2·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.06
Beilstein:
3912045
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
258 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChIKey
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
o-Phenylendiamindihydrochlorid (OPD) ist ein chromogenes Substrat, das in Enzyme-linked-Immunosorbent-Assay(ELISA)-Verfahren eingesetzt werden kann, da es Meerrettichperoxidasekonjugate nutzt. Das Substrat produziert ein lösliches Endprodukt mit orange-brauner Farbe, das bei 450 nm spektrofotometrisch gemessen werden kann. Die OPD-Reaktion kann mit 3 N HCl oder 3 mol/l H2SO4 gestoppt und bei 492 nm gemessen werden.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)