Merck
238228
Sigma-Aldrich
Allylethylether
95%
Synonym(e):
3-Ethoxy-propen, Ethyl-allylether
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OCH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
Beilstein:
1361480
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
95%
Form
liquid
Verunreinigungen
1-5% ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.388 (lit.)
bp
65-66 °C (lit.)
Dichte
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
InChIKey
OJPSFJLSZZTSDF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-5.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)