Merck
678201
Sigma-Aldrich
Allylmethylether
97%
Synonym(e):
3-Methoxy-1-propen
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCH2OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.3803
bp
42-43 °C/760 mmHg
Dichte
0.768 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4-5-2/h3H,1,4H2,2H3
InChIKey
FASUFOTUSHAIHG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
<-20.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< -28.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)