Wichtige Dokumente
300349
(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiol
97%
Synonym(e):
(+)-2,3-Butanediol, (2S,3S)-2,3-Butanediol, (S,S)-2,3-Butanediol, Dextro-2,3-Butanediol, L-(+)-Butane-2,3-diol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +13°, neat
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
179-182 °C (lit.)
Dichte
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
C[C@H](O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
InChIKey
OWBTYPJTUOEWEK-IMJSIDKUSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?