B86206
cis-2-Buten-1,4-diol
97%
Synonym(e):
(2Z)-2-Butene-1,4-diol, (Z)-1,4-Dihydroxy-2-butene, (Z)-2-Buten-1,4-diol, (Z)-2-Butene-1,4-diol, cis-1,4-Dihydroxy-2-butene, cis-But-2-en-1,4-diol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4-10 °C (lit.)
Dichte
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(CO)=C(/[H])CO
InChI
1S/C4H8O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2/b2-1-
InChIKey
ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Zielorgane
Liver,Kidney,Blood
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup