Merck
163457
Sigma-Aldrich
L-(+)-Weinsäure-dimethylester
99%
Synonym(e):
(+)-Dimethyl-L-tartrat
Größe auswählen
100 G
CHF 320.00
CHF 320.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 320.00
About This Item
Lineare Formel:
[-CH(OH)CO2CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.14
Beilstein:
1726256
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 320.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +21°, c = 2.5 in H2O
Optische Reinheit
ee: ≥99% (GLC)
bp
163 °C/23 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
57-60 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
SMILES String
COC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O6/c1-11-5(9)3(7)4(8)6(10)12-2/h3-4,7-8H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
InChIKey
PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
Anwendung
(+)-Dimethyl L-tartrate can react with sulfur tetrafluoride to form dimethyl meso-2,3-difluorosuccinate.[1]
It may be used in the synthesis of the following chiral ligands for use in asymmetric synthesis:
  • (2R, 3R)-1,4-dimethoxy-1,1,4,4-tetraphenyl-2,3-butanediol[2]
  • (-)-(4S,5R)-4-(2-pyridyl)-5-(diphenylphosphino)methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane (PYDIPHOS)[3]
  • (4R,5R)-α,α,α′,α′-2,2-hexaphenyl-4,5-dimethanol-1,3-dioxolane[4]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Treatment of dimethyl (+)-L-tartrate with sulfur tetrafluoride.
Burmakov AI, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 19(2), 151-161 (1981)
Synthesis of (2R, 3R)-1, 4-dimethoxy-1, 1, 4, 4-tetraphenyl-2, 3-butanediol: A new C2-symmetric vicinal diol from dimethyl L-tartrate.
Nakayama K and Rainier JD.
Tetrahedron, 46(12), 4165-4170 (1990)
(-)-(4S, 5R)-4-(2-pyridyl)-5-(diphenylphosphino) methyl-2, 2-dimethyl-1, 3-dioxolane a new chiral ligand for enantioselective catalysis.
Chelucci G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5(3), 299-302 (1994)
Synthesis and structure of (4R, 5R)-a, a, a', a'-2, 2-hexaphenyl-4, 5-dimethanol-1, 3-dioxolane.
Irurre J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 3(12), 1591-1596 (1992)