Wichtige Dokumente
233323
Acetonitril-d3
"100%", 99.96 atom % D
Synonym(e):
Deuteriertes Acetonitril, Methyl-d3-cyanid, Trideuteroacetonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99.96 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Expl.-Gr.
3.0-16 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0200% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-46 °C (lit.)
Dichte
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- During the synthesis of 2- phenylindole to determined yield of the by NMR spectroscopy.
- For 1H NMR (proton nuclear magnetic resonance) spectral studies.
Empfohlene Produkte
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?