Wichtige Dokumente
795739
11-Phosphonoundecyl acrylate
Synonym(e):
(11-(Acryloyloxy)undecyl)phosphonic acid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
SMILES String
O=C(C=C)OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C14H27O5P/c1-2-14(15)19-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-20(16,17)18/h2H,1,3-13H2,(H2,16,17,18)
InChIKey
RLAKYYIYWIWCED-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?