Wichtige Dokumente
233153
2′-(Trifluormethyl)acetophenon
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4584 (lit.)
Dichte
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-4-2-3-5-8(7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChIKey
FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?