Wichtige Dokumente
232025
4-(Trifluormethyl)-benzylalkohol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
78-80 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4,12H,5H2
InChIKey
MOOUWXDQAUXZRG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?