Merck
F7407
Sigma-Aldrich
4-Fluorbenzylalkohol
97%
Größe auswählen
5 G
CHF 45.90
CHF 45.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 45.90
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.13
Beilstein:
1446930
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 45.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.507 (lit.)
Dichte
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
InChIKey
GEZMEIHVFSWOCA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Rianne E van Outersterp et al.
The Analyst, 145(18), 6162-6170 (2020-09-15)
Distinguishing positional isomers, such as compounds having different substitution patterns on an aromatic ring, presents a significant challenge for mass spectrometric analyses and is a frequently encountered difficulty in, for example, drug metabolism research. In contrast to mass spectrometry, IR