Wichtige Dokumente
187313
2-Naphthalinmethanol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
79-81 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7,12H,8H2
InChIKey
MFGWMAAZYZSWMY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)