23070
(1-Chlorethyl)-trimethylsilan
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.422
bp
116 °C (lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H13ClSi/c1-5(6)7(2,3)4/h5H,1-4H3
InChIKey
UWJVDEZZIPJQRF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
68.0 °F
Flammpunkt (°C)
20 °C