Wichtige Dokumente
227285
1-Diazo-2-naphthol-4-sulfonsäure
powder
Synonym(e):
2,1-Naphthoquinone-1-diazide-4-sulfonic acid, 4-Diazo-3,4-dihydro-3-oxo-1-naphthalenesulfonic acid, 4-Sulfo-2,1-naphthoquinone diazide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Enthält
7% water
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
Oc1cc(c2ccccc2c1[N+]#N)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H6N2O4S/c11-12-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)13)17(14,15)16/h1-5H,(H-,13,14,15,16)
InChIKey
QHIBNGIZPPHJAT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant used as hydrazinonaphthalene and azonaphthalene thrombopoietin mimics acting as nonpeptidyl promoters of megakaryocytopoiesis
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)