Wichtige Dokumente
123617
Benzo[h]chinolin
97%
Synonym(e):
α-Naphthochinolin, 7,8-Benzochinolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
bp
338 °C/719 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-50 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C13H9N/c1-2-6-12-10(4-1)7-8-11-5-3-9-14-13(11)12/h1-9H
InChIKey
WZJYKHNJTSNBHV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?