Wichtige Dokumente
226637
Butylnitrit
95%
Synonym(e):
n-Butyl nitrite
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
760 mmHg ( 78 °C)
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.376 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
Dichte
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
O-nitroso
nitroso
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCON=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3-4-7-5-6/h2-4H2,1H3
InChIKey
JQJPBYFTQAANLE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
8.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?